Drukuj
Zestaw/zespół rotora o stałym kącie obrotu, TLA-100
Dostawca: Beckman Coulter
343837 343840
521-3759EA 0 PLN
521-3759 521-3760
Zestaw/zespół rotora o stałym kącie obrotu, TLA-100
Wirówki Wirniki
Major applications: Pelleting of subcellular fractions; proteins; RNA.
Note: Non-precipitating solutions up to 1,7 g/ml in density can be run in this rotor without a reduction in rotor speed.