Drukuj
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
466020010 466020050
ACRO466020010EA 584 PLN
ACRO466020010 ACRO466020050
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (1-diazo-2-oxopropyl)phosphonate
Formuła: C₅H₉N₂O₄P
Numer MDL: MFCD07368360
Numer CAS: 90965-06-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) Clear light yellow to brown
Appearance (Form) Liquid
Refractive index 1.4770 to 1.4820 (20°C, 589 nm)
HPLC >=94 %