Drukuj
VWR® CompactStar CS8, wirówka
Dostawca: VWR
VWR®
521-3345EA 2245 PLN
521-3345
VWR® CompactStar CS8, wirówka
Wirówki Wirówki nastołowe
CompactStar CS8 to mała, wentylowana wirówka stołowa przeznaczona do separacji różnych próbek w dziedzinach chemii, nauk przyrodniczych, badań klinicznych i rutynowej diagnostyki. Dostarczony rotor pasuje bezpośrednio do probówek stożkowych 8×15 ml, probówek okrągłodennych 8×15 ml (16×125 mm) i probówek do pobierania krwi 8×10 ml (16×100 mm) oraz mniejszych probówek z dołączonym zestawem adapterów.
  • Łatwa obsługa za pomocą klawiatury, duże cyfrowe wyświetlacze czasu i prędkości (RPM lub RCF)
  • Wskaźnik pokazuje, czy pokrywa jest otwarta/zamknięta
  • Przycisk szybkiego wirowania dla trybu krótkiego cyklu
  • Regulowane przyspieszanie i zwalnianie
Cyfrowy mikroprocesor zapewnia zamknięcie pokrywy i włączenie blokady zabezpieczającej przed rozpoczęciem cyklu wirowania. Ponadto zaawansowany system wykrywania niewyważenia stale monitoruje równowagę i wibracje, automatycznie zatrzymując rotor w przypadku wykrycia niewyważenia. Wirówka ta nie jest przeznaczona do użytku w diagnostyce in vitro.
Dołączone adaptery probówek nadają się do obsługi probówek o pojemności 5 ml (12×75 mm) i 7 ml (13×100 mm).
Dodatkowe informacje: W zestawie rotor kątowy 8×15 ml, zestaw adapterów, dwa kable zasilające (wtyczka europejska i brytyjska) oraz pamięć USB z instrukcjami.