Drukuj
Celastrol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
468341000 468345000
468341000.EA 667 PLN
468341000. 468345000.
Celastrol
Celastrol
Formuła: C₂₉H₃₈O₄
Temp. topnienia: 203°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03424073
Numer CAS: 34157-83-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to amber crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%