Drukuj
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Deoxyarbutin, 4-((Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenol, 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenol
467600050 467600250
ACRO467600050EA 218 PLN
ACRO467600050 ACRO467600250
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
4-[(2-Tetrahydropyranyl)oxy]phenol
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09970981
Numer CAS: 53936-56-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83°C to 88°C
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 2%