Drukuj
Ropivacaine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Piperidinecarboxamide hydrochloride, Ropivacaine HCl
467220010 467222500
ACRO467220010EA 3770 PLN
ACRO467220010 ACRO467222500
Ropivacaine hydrochloride
Ropivacaine hydrochloride
Formuła: C₁₇H₂₆N₂O·HCl
MW: 164.64 g/mol
Temp. topnienia: 149°C…151°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00946578
Numer CAS: 98717-15-8
Klasyfikacja Merck : 13.8339
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Water ≤ 6.5%