Drukuj
Imidacloprid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
466750010 466752500
ACRO466750010EA 1230 PLN
ACRO466750010 ACRO466752500
Imidacloprid
Imidacloprid
Formuła: C₉H₁₀ClN₅O₂
Temp. topnienia: 134°C…146°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00468059
Numer CAS: 138261-41-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141°C to 146°C
Loss on drying ≤ 1% (1g, 105°C)
HPLC ≥ 94%