Drukuj
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
466650250 466651000
466650250.EA 644 PLN
466650250. 466651000.
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Formuła: C₁₉H₂₆I₃N₃O₉
Temp. topnienia: 180°C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077732
Numer CAS: 66108-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 266-164-2
Klasyfikacja Merck : 13.5069
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0% (sum of isomers)
Heavy metals ≤ 20ppm
Water ≤ 4.0% (K.F.)