Drukuj
Rotigotine
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
466541000 466545000
ACRO466541000EA 1050 PLN
ACRO466541000 ACRO466545000
Rotigotine
Rotigotine
Formuła: C₁₉H₂₅NOS
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00870193
Numer CAS: 99755-59-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98%
Titration Total base 98 to 102%