Drukuj
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
466530010 466532500
ACRO466530010EA 2800 PLN
ACRO466530010 ACRO466532500
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Tofacitinib (CP-690550) citrate
Formuła: C₁₆H₂₀N₆O·C₆H₈O₇
Temp. topnienia: 198°C…202°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11616529
Numer CAS: 540737-29-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
Solubility (5mg/ml DMSO, warmed) Clear solution