Drukuj
Melanin (synthetic)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
466430010 466430050 466432500
ACRO466430010EA 825 PLN
ACRO466430010 ACRO466430050 ACRO466432500
Melanin (synthetic)
Melanin
Formuła: C₁₈H₁₀N₂O₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00131581
Numer CAS: 8049-97-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-473-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown to black powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 44 to 55%
Nitrogen (N) 6 to 7.5%
Solubility (20mg/ml NH4OH 1N) Brown to very dark black
Residue after ignition ≤ 2% Ash