Drukuj
β-Methasone sodium phosphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: β-Methasone 21-phosphate disodium salt, Betamethasone sodium phosphate
465740010 465740050
ACRO465740010EA 567 PLN
ACRO465740010 ACRO465740050
β-Methasone sodium phosphate
β-Methasone sodium phosphate
Formuła: C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na
MW: 516.41 g/mol
Temp. topnienia: 206°C…211°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00200361
Numer CAS: 151-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-797-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 10%
HPLC ≥ 96.0%
Specific optical rotation +98° to +105° (20°C, 589nm) (1% in water)