Drukuj
Tenofovir
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (R)-(((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphonic acid, (R)-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid
465610010 465610050
ACRO465610010EA 328 PLN
ACRO465610010 ACRO465610050
Tenofovir
Tenofovir
Formuła: C₉H₁₄N₅O₄P
Temp. topnienia: 283°C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00943794
Numer CAS: 147127-20-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤ 3%
HPLC ≥ 97.5%