Drukuj
Fipronil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulphinylpyrazole-3-carbonitrile
465570050 465570250 465571000
ACRO465570050EA 337 PLN
ACRO465570050 ACRO465570250 ACRO465571000
Fipronil
Fipronil
Formuła: C₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
MW: 437.14 g/mol
Temp. topnienia: 200°C…201°C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00867812
Numer CAS: 120068-37-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13.4115
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 194°C to 205°C
HPLC ≥ 97.5%
Loss on drying ≤ 2%