Drukuj
Rocuronium bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
465020010 465022500
ACRO465020010EA 1580 PLN
ACRO465020010 ACRO465022500
Rocuronium bromide 97%
Rocuronium bromide
Formuła: C₃₂H₅₃BrN₂O₄
MW: 609.69 g/mol
Temp. topnienia: 162°C…164°C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00867768
Numer CAS: 119302-91-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0% (dry substance)
Loss on drying ≤ 6%