Drukuj
n-nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87100.180EA 243 PLN
87100.180 87100.230 87100.290 87100.320
n-nonan ≥99%, GPR RECTAPUR®
n-nonan
Formuła: H₃C(CH₂)₇CH₃
Temp. Zapłonu: 31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009574
Numer CAS: 111-84-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-913-4
Jednostka: 1920
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 99,0 %
Density (20/4) 0,717 - 0,719