Drukuj
węglan potasu, anhydrous 99 zS
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Potash
91239.320EA 483 PLN
91239.320 91239.230
węglan potasu, anhydrous 99 zS
węglan potasu
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. topnienia: 891 °C
Gęstość: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3
Klasyfikacja Merck : 13,07702
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %