Drukuj
Antystatyczne Węże karbowane, b.safe
Dostawca: Bohlender
R773-16 R773-18
BOHLR773-16EA 775 PLN
BOHLR773-16 BOHLR773-18
Antystatyczne Węże karbowane, b.safe
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Flexible corrugated tubing made of static dissipative plastics.
Ordered quantities are supplied in continuous rolls by the metre.