Drukuj
Seria MPX przepływ, szybkozłącze do zastosowań biologicznych i farmaceutycznych
Dostawca: CPC COLDER
MPX17803 MPX17803B25 MPX17839 MPX22803M MPX22839M MPXK17803 MPXK17803B25 MPXK17839
212-0833EA 8000 PLN
212-0833 212-0834 212-0835 212-0836 212-0837 212-0838 212-0839 212-0840
Seria MPX przepływ, szybkozłącze do zastosowań biologicznych i farmaceutycznych
Okucia i złącza
These ¹/₂" flow quick disconnect couplings are manufactured specifically for the bio and pharma markets.
Materials of construction include animal free (BSE/TSE) USP class 6 polysulphone and polycarbonate, Buna - n and platinum cured USP class 6 silicone oring seals.
USP Class 6 and animal free (BSE/TSE) materials are appropriate for the Bio, Pharma and Life Sciences with single use dispoability in mind.
Certyfikaty: USP Class VI, BSE/TSE free materials (ADCF)
Informacje do zamówienia: Accessories not included