Drukuj
Seria STC1 złącze parowe przelotowe, szybkozłącze do zastosowań bio i farmaceutycznych
Dostawca: CPC COLDER
STC1700000 STC1700100 STC1700200 STC1700300 STC1700500 STC1700600 STC1700700 STC1700800
212-0841EA 4700 PLN
212-0841 212-0842 212-0843 212-0844 212-0845 212-0846 212-0847 212-0848
Seria STC1 złącze parowe przelotowe, szybkozłącze do zastosowań bio i farmaceutycznych
Okucia i złącza
Polysulphone connector designed to easily connect stainless steel pharmaceutical process equipment to single use disposable plastic tube sets and media bags.
Materials of construction include USP class 6 animal free (BSE/TSE) polysulphone, USP class 6 andimal free (BSE/TSE) silicone orings and seals.
Connect a bioreactor, media bag and steam trap in one easy, sterile connection.
Certyfikaty: USP Class VI, BSE/TSE free materials (ADCF)
Informacje do zamówienia: Accessories not included