Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), beads, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
Dostawca: VWR Chemicals
28462.230EA 219 PLN
28462.230 28462.290
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å), beads, GPR RECTAPUR® 1.6 - 2.5 mm
sita molekularne (cząsteczkowe) 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00164506
Numer CAS: 63231-69-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-283-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Water absorption capacity (24 h; 100 % RH) Min. 26.5 %