Drukuj
n-dekan ≥99%, ReagentPlus®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
D901-100ML D901-500ML
SIALD901-100MLEA 248 PLN
SIALD901-100ML SIALD901-500ML
n-dekan ≥99%, ReagentPlus®
n-dekan
Formuła: H₃C(CH₂)₈CH₃
Temp. Wrzenia: 174,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 46 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008954
Numer CAS: 124-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-686-4
Jednostka: 2247
ADR: 3,III