Drukuj
Clobetasol propionate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cloβsol propionate, Clobetasol-17-propionate, 21-Chloro-9ɑ-fluoro-11β,17ɑ-dihydroxy-16β-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-Propionate
466820010 466820050
ACRO466820010EA 271 PLN
ACRO466820010 ACRO466820050
Clobetasol propionate ≥97%
Clobetasol propionate
Formuła: C₂₅H₃₂ClFO₅
Numer MDL: MFCD00058499
Numer CAS: 25122-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 246-634-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Crystalline powder, White to almost white
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196.0°C to 200.0°C
HPLC >=97.0 %
Loss on drying =<0.5 %