Drukuj
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N'-[3-(Dimethylamino)propyl]-N,N-dimethyl-1,3-propanediamine, N1-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3-dimethylpropane-1,3-diamine, N,N-Bis[3-(dimethylamino)propyl]amine
466340250 466341000 466345000
ACRO466340250EA 130 PLN
ACRO466340250 ACRO466341000 ACRO466345000
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
3,3'-Iminobis(N,N-dimethylpropylamine)
Formuła: C₁₀H₂₅N₃
MW: 187.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 128.0°C ...131.0°C (27.0 hPa)
Gęstość: 0.8410 g/mL
Temp. Zapłonu: 98°C
Numer MDL: MFCD00014880
Numer CAS: 6711-48-4
Numer WE (dawny EINECS): 229-761-9
Jednostka: 2922
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to brown liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
Titration Total base 96.0 to 104.0 %