Drukuj
Kosze druciane, okrągłe, z uchwytem
Dostawca: RSG
80120080 80120180
216-2376EA 369 PLN
216-2376 216-2377
Kosze druciane, okrągłe, z uchwytem
Koszyki Kosze druciane
Made from stainless steel 1.4301.
  • Rust-proof
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • With reinforced edges