Drukuj
Mikro-szpatułki i mikro-łyżeczki, RSG Solingen
Dostawca: RSG
80.531.003 80.532.003 80.532.004 80.530.003 80.531.004
RSGA80.531.003EA 110 PLN
RSGA80.531.003 RSGA80.532.003 RSGA80.532.004 RSGA80.530.003 RSGA80.531.004
Mikro-szpatułki i mikro-łyżeczki, RSG Solingen
Szpatułki
Made from stainless steel 1.4301.
  • Rust-proof
  • Highly resistant against chemicals
  • With 6 edged grip for better handling
  • Autoclavable