Drukuj
Cynk, powder, AnalaR NORMAPUR® 45 µm analysis_for
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
29062.290EA 660 PLN
29062.290 29062.260
Cynk, powder, AnalaR NORMAPUR® 45 µm analysis_for
Cynk
Formuła: Zn
MW: 65.39 g/mol
Temp. Wrzenia: 908
Temp. topnienia: 420
Numer MDL: MFCD00011291
Numer CAS: 7440-66-6
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 98%
Appearance grayish, heavy powder
Arsenic (As) max. 0,0001%
Cadmium (Cd) max. 0,05%
Copper (Cu) max. 0.005%
Iron (Fe) max. 0,005%
Lead (Pb) max. 0,005%
Tin (Sn) max. 0,001%