Drukuj
difosforan tripotasu 90+ %, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
467330010 467330050 467330250
ACRO467330010EA 266 PLN
ACRO467330010 ACRO467330050 ACRO467330250
difosforan tripotasu 90+ %, pure
difosforan tripotasu
Formuła: K₃O₄P
MW: 212.27 g/mol
Temp. topnienia: 1340 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036295
Numer CAS: 7778-53-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-907-1
Klasyfikacja Merck : 12,07830
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Powder or granules and/or chunks
Titration excess HCl ≥90.0 %
Water =<10 %