Drukuj
diwodorofosforan sodu dihydrat dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO446222500EA 304 PLN
ACRO446222500
diwodorofosforan sodu dihydrat dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Temp. topnienia: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) White
Appearance (Form) Crystals
UV at 254 nm A (1 M in water) =<0.05
pH 4.0 to 4.5
Titration Acid 98.5 to 101.5 %
Water =<24 %