Drukuj
żel krzemionkowy, orange/green, beads, GPR RECTAPUR® 2 - 5 mm, with indicator
Dostawca: VWR Chemicals
89054.292EA 157 PLN
89054.292 89054.360
żel krzemionkowy, orange/green, beads, GPR RECTAPUR® 2 - 5 mm, with indicator
żel krzemionkowy
Our silica gel orange/green is used where products need to be protected from humidity during storage and transportation. The colour changes from orange to dark green when saturated.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from orange to dark green
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%