Drukuj
żel krzemionkowy, red/yellow, beads, GPR RECTAPUR® 3 - 6 mm, with indicator
Dostawca: VWR Chemicals
89053.360EA 576 PLN
89053.360 89053.292
żel krzemionkowy, red/yellow, beads, GPR RECTAPUR® 3 - 6 mm, with indicator
żel krzemionkowy
Our silica gel red/yellow is used where products need to be protected from humidity during storage and transportation. The colour changes from ruby red to orange-yellow when saturated.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from ruby red to orange-yellow
  • Regeneration at 120 °C for 4 hours
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Absorption capacity (H₂O; 25 °C; 50% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%