Drukuj
żel krzemionkowy, yellow/blue, fractured, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, with indicator
Dostawca: VWR Chemicals
89051.360EA 731 PLN
89051.360 89051.292
żel krzemionkowy, yellow/blue, fractured, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, with indicator
żel krzemionkowy
Our silica gel yellow/blue is used where products need to be protected from humidity during storage and transportation. The colour changes from yellow to light blue when saturated.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from yellow to light blue
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formuła: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: > 1600 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Adsorption capacity (H₂O; 25 °C; 40% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%