żywica tragakanta, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
84110.290EA
0
PLN
84110.290
84110.460
84110.260
żywica tragakanta, GPR RECTAPUR®
żywica tragakanta
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00131255 Numer CAS: 9000-65-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-552-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 20 ppm |
Loss on drying (105 °C) | ≤ 15 % |
Total ash | ≤ 4 % |