Drukuj
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Alkohol diacetonowy
23427.290EA 438 PLN
23427.290 23427.320 23427.460
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon
Formuła: (CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
MW: 116.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 166
Temp. topnienia: -44
Temp. Zapłonu: 58
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004471
Numer CAS: 123-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 204-626-7
Jednostka: 1148
REACH: 01-2119473975-21
Klasyfikacja Merck : 13,02983
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Colouration ≤ 20 APHA ≤ 20 APHA
Density (20/4) 0,937 - 0,943
Refractive index (20°C) 1,422 - 1,425
Evaporation residue ≤ 0,02 %
Water ≤ 0,1 %