Drukuj
Dietanoloamina 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Iminodietanol
23372.290EA 203 PLN
23372.290 23372.360 23372.460
Dietanoloamina 98.5-101.0%, GPR RECTAPUR®
Dietanoloamina
Formuła: C₄H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002843
Numer CAS: 111-42-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) 98.5 - 101.0 %
Identification (IR) Passes test Passes test
Melting point (lower value) ≥ 25 °C
Melting point (upper value) ≤ 29 °C
Water ≤ 0.15 %