Drukuj
Pierścienie uszczelniające kanały powietrzne do masek filtrujących, Versaflo™
Dostawca: 3M
S-956
MMMAS-956EA 114 PLN
MMMAS-956
Pierścienie uszczelniające kanały powietrzne do masek filtrujących, Versaflo™
Maski oddechowe Systemy Oddechowe
The Versaflo™ Air Duct Sealing Ring S-956 is a spare air duct sealing ring designed to replace worn or damaged parts in Versaflo™ S-Series Premium S-950 Head Suspension.
  • Replacement air duct sealing ring
  • Approved 3M replacement part
  • Extend product life by regularly checking for and replacing worn or damaged parts
This replacement part can extend the service life of head suspensions. The sealing ring is installed on the section where air enters the suspension.