Drukuj
Wymienne przyłbice i soczewki do masek filtrujących, Versaflo™
Dostawca: 3M
Versaflo™
MMMAM927EA 324 PLN
MMMAM927
Wymienne przyłbice i soczewki do masek filtrujących, Versaflo™
Maski oddechowe Systemy Oddechowe
The Versaflo™ coated visor M-927 is a clear, polycarbonate replacement visor designed for use with 3M™ Versaflo™ M-Series Headtops.
  • Coated to provide chemical and scratch resistance
  • Clear polycarbonate
  • CE approved to EN 166 1:BT:3
Replace scratched and worn visors to ensure continued good vision. This replacement polycarbonate visor provides chemical and scratch resistance for 3M™ Versaflo™ M-Series Headtops.