Drukuj
Wodorotlenek sodu solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85660.290EA 145 PLN
85660.290 85660.410
Wodorotlenek sodu solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
Gęstość: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 10.0 - 10.5%
Heavy metals (as Pb) max. 5 ppm
Total nitrogen (N) max. 1 ppm
Carbonate (as Na₂CO₃) max. 1%
Chloride (Cl) max. 10 ppm
Phosphate (PO₄) max. 5 ppm
Silicate (as SiO₂) max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) max. 5 ppm
Aluminium (Al) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 5 ppm