Drukuj
VWR®, zaawansowane mieszadła magnetyczne
Dostawca: VWR
442-1269EA 3990 PLN
442-1269
VWR®, zaawansowane mieszadła magnetyczne
Urządzenia grzewcze Płyty grzejne
VWR® Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications. With temperature ranges up to 500 °C VWR hotplates provide superior temperature control.
  • Doskonała jednolitość temperatury i duża moc mieszania
  • Czytelny duży wyświetlacz LCD wyświetla temperaturę i prędkość
  • Bezpieczeństwo stosowania
  • Chłodna w dotyku i odporna na chemikalia obudowa
  • 5 lat gwarancji
Sterowane mikroprocesowo jednostki wyposażone sa w przedni panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem LCD, na którym wyświetlane są ustawienia temperatury i prędkości oraz intuicyjne ikony
Mieszadła magnetyczne z płytą grzejną są dostępne z płyta ceramiczną lub aluminiową Białe z połyskiem płyty ceramiczne są odporne na chemikalia I łatwe do czyszczenia Trwałe aluminiowe płyty nie pękają ani nie odpryskują i zapewniają równomierną powierzchnię grzewczą Wbudowana pamięć pozwala przywrócić ostatnio ustawianą temperaturę nawet po wyłączeniu urządzenia Duża lampka ostrzegawcza gorącego symbolu zapala się gdy płyta grzejna jest używana i pozostaje włączona dopóki temperatura nie spadnie poniżej 40 °C. Urządzenia są wyposażone w nadmiarowe elementy sterujące, które wyłączają je w przypadku awarii nagrzewnicy.
Ulepszona elektronika reguluje solidna grzałkę, która szybko i skutecznie doprowadza próbki do pożądanej temperatury Niskoprofilowa konstrukcja wykorzystuje minimalną przestrzeń na stole i pozwala na użytkowanie pod dygestorium Obudowa urządzenia wykonana jest z polimeru odpornego na ciepło i chemikalia, który pozostaje chłodny w dotyku podczas pracy Konstrukcja odporna na zalanie odprowadza płyny z elementów wewnętrznych w przypadku rozlania.
Corresponding magnetic hotplate stirrers (heating and stirring 442-1265, 442-1268, 442-1270 and 442-1274) or magnetic stirrers (stirring only 442-1310) are also available.
Certyfikaty: Zgodny z dyrektywą RoHS Lista TUV
Dodatkowe informacje: Dostarczane z trójżyłowym przewodem o długości 234 cm z wtyczką Płyty grzejne są dostarczane z magnetycznym prętem mieszającym pokrytym PTFE