Drukuj
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Dostawca: VWR Chemicals
28468.292EA 810 PLN
28468.292 28468.230
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å), beads, GPR RECTAPUR®, Ø 1.6 - 2.5 mm
Sita molekularne (cząsteczkowe) 3A, (0,3 nm, 3 Å)
Our 3A molecular sieve is commonly used for drying of gases and polar liquids (methanol, ethanol) and easily polymerisable substances, such as unsaturated hydrocarbons (ethylene, propylene, acetylene and butadiene).
Formuła: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00131613
Numer CAS: 308080-99-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-283-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test
Loss on ignition (950 °C) max. 5%
Water absorption capacity (24 h; 100% RH) min. 20%