Drukuj
Akcesoria do przepływomierzy Hedland
Dostawca: Avantor Fluid Handling
03231-80 03231-85
MFLX03231-80EA 965 PLN
MFLX03231-80 MFLX03231-85
Akcesoria do przepływomierzy Hedland
Przełączniki przepływu
Make the most of your Hedland flowmeters with these replacement parts and other accessories.
  • Optimize performance of your flowmeter with these accessories
Replacement switches and cables are suitable for use with Hedland spring-loaded in-line flowmeters or turbine flowmeters.