Drukuj
Zestawy wymiennych rurek do niskoprzepływowych pomp perystaltycznych Masterflex®, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
73160-54 73160-56 73160-58
MFLX73160-54EA 121 PLN
MFLX73160-54 MFLX73160-56 MFLX73160-58
Zestawy wymiennych rurek do niskoprzepływowych pomp perystaltycznych Masterflex®, Avantor®
Przewody, kapilary i rury Przewody pompy perystaltycznej
Choose tubing based on chemical compatibility, flow rate, and your current pump.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Choose from silicone, norprene and viton replacement tubing for your peristaltic pump.