Drukuj
Narzędzia i akcesoria do złączek i rurek Barblock
Dostawca: Avantor Fluid Handling
MFLX30604-12EA 1420 PLN
MFLX30604-12 MFLX30604-14 MFLX30604-16 MFLX30604-18
Narzędzia i akcesoria do złączek i rurek Barblock
Narzędzia do zamykania i otwierania
Easily install your Barblock Fittings.
  • Optimize performance of your Barblock fittings
Select a hand tool to assemble your BarbLock Retainers based on the tubing size. Universal removal tool is also available.