Drukuj
Zestawy kołnierzy Masterflex® do pomp odśrodkowych ze sprzężeniem mechanicznym, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
70725-70 70725-72
MFLX70725-70EA 2860 PLN
MFLX70725-70 MFLX70725-72
Zestawy kołnierzy Masterflex® do pomp odśrodkowych ze sprzężeniem mechanicznym, Avantor®
Pompy Pompy odśrodkowe
Enhance the life of your pump with service flange kits.
  • Constructed of stainless steel (SS) parts
Flange kits are competible with your 304 SS mechanically coupled centrifugal pumps.
Dodatkowe informacje: Includes stainless steel 150# threaded RF companion flanges, gaskets, nuts, bolts, flat washer, and lock washers.