Drukuj
Przepływomierze Hedland do cieczy ropopochodnych
Dostawca: Avantor Fluid Handling
32507-80 32507-95 32508-01 32508-04 32508-07 32508-28 32508-31 32508-37 32508-44 32508-61
MFLX32507-80EA 1390 PLN
MFLX32507-80 MFLX32507-95 MFLX32508-01 MFLX32508-04 MFLX32508-07 MFLX32508-28 MFLX32508-31 MFLX32508-37 MFLX32508-44 MFLX32508-61
Przepływomierze Hedland do cieczy ropopochodnych
Przełączniki przepływu
Install in any position—360° rotatable guard/scale.
  • Easier to read linear scale
FEATURES
Direct reading
Install in any posiiton
360 degrees rotatable guard / scale
Easier to read linear scale
No flow straighteners or special piping required
Relatively insensitive to shock and vibration
Good viscosity stability
Temperature up to 240 °F
Accuracy ± 2% full scale
Repeatability ± 1%
Special scales available