Drukuj
Silniki ogólnego przeznaczenia TEFC/ODP, NEMA typu C, cztery w jednym
Dostawca: Avantor Fluid Handling
71004-25 71005-15 71005-25
MFLX71004-25EA 2880 PLN
MFLX71004-25 MFLX71005-15 MFLX71005-25
Silniki ogólnego przeznaczenia TEFC/ODP, NEMA typu C, cztery w jednym
Pompy Motoryzacja
Totally enclosed motors are ideal for dusty, dirty, or damp environments.
  • Unique four-in-one design allows for replacement of ODP, TEFC, C-Face, or rigid based motors
  • Use for vertical or horizontal applications
Single-phase motors include a removable, rigid base. Three-phase motors inlcude a removable base.