Drukuj
Przeciwwybuchowe silniki NEMA typu C 47718
Dostawca: Avantor Fluid Handling
71006-05 71006-45
MFLX71006-05EA 4240 PLN
MFLX71006-05 MFLX71006-45
Przeciwwybuchowe silniki NEMA typu C 47718
Pompy Motoryzacja
For Class 1 Group C and D, Class 2 Group F and G locations.
  • Automatic overload protection stops and restarts motor in case of overload or overheating
  • UL-listed file no. E-12044
Motors are TEFC (models 70007-00 to -12 are TENV) and include an explosion-proof conduit box (shipped loose).