Drukuj
Masterflex® I/P® Zestaw do łatwego obciążania rur, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX77602-06EA 567 PLN
MFLX77602-06
Masterflex® I/P® Zestaw do łatwego obciążania rur, Avantor®
Pompy Głowice pomp Głowice pomp perystaltycznych
Optimize performance of your I/P® Easy-Load® pump head.
  • Constructed of polyphenylene sulfide (PPS)
Kit includes two polyphenylene sulfide (PPS) retainer assemblies, back plates, and assembly screws.