Drukuj
VWR®, Zestaw do rozlewania chemikaliów, 16 l
Dostawca: VWR
VWR®
121-0194EA 422 PLN
121-0194
VWR®, Zestaw do rozlewania chemikaliów, 16 l
Materiały do kontroli wycieków
This portable, economy spill kit comes in a high visibility, water-resistant, yellow PVC bag with handles. Designed for small spills of chemicals and hazardous liquids. Ideal for small storage areas, thanks to its compact size.
  • Szybka reakcja na rozlanie
  • Żółty kolor zapewnia dobrą widoczność
  • Wodoodporny, lekki worek utrzymuje sorbenty w suchości
  • Może zmieścić się za lub pod siedzeniem w pojeździe
All you need for an emergency spill response in a compact and high vis carry bag. Ideal for workers on the go, like field workers, or for carriers and truck drivers who occasionally transport small quantities of liquids.
Dodatkowe informacje: Każdy zestaw zawiera 10 elektrod VWR® (41×51 cm), 2 skarpety VWR® (Ø 7,6×122 cm), 1 parę rękawiczek, 1 worek na odpady i plan 10 kroków; „co zrobić, gdy nastąpi wyciek”.
Sposób pakowania: Packed in a durable, yellow PVC bag with handles.