Drukuj
Polipropylenowe wkłady filtracyjne Masterflex® o gradientowej gęstości, Avantor®
Dostawca: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX01513-04EA 83.6 PLN
MFLX01513-04 MFLX01513-00 MFLX01513-02
Polipropylenowe wkłady filtracyjne Masterflex® o gradientowej gęstości, Avantor®
Filtry Wkłady filtracyjne
String-wind pattern has a lower presure drop for higher flow.
  • Constructed of polypropylene (PP)
Ideal for removing a broad range of deformable and nondeformable particles such as sand, silt, sludge, rust, and scale. Polypropylene string is resistant to chemical and bacterial attack. Maximum temperature is 150 °F (66 °C).
Note: For optimal performance, change cartridge at 25 psid.